4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4045-1G OR4045-5G
APOSOR4045-1GEA 95 EUR
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₄
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03645365
CAS nummer: 128276-50-6