tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40453-25G OR40453-5G
APOSOR40453-25GEA 117 EUR
APOSOR40453-25G APOSOR40453-5G
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Formule: C₁₄H₂₂N₄O₄
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683427
CAS nummer: 152120-54-2