Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR40455-25G
OR40455-1G
OR40455-5G
APOSOR40455-25GEA
61.4
EUR
APOSOR40455-25G
APOSOR40455-1G
APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Smeltpunt: 144…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04039316 CAS nummer: 6937-03-7 |