2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40461-1G OR40461-250MG
APOSOR40461-1GEA 175 EUR
APOSOR40461-1G APOSOR40461-250MG
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795664
CAS nummer: 948592-80-1