α-Bromo-p-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
OR40462-100G OR40462-25G OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA 161 EUR
APOSOR40462-100G APOSOR40462-25G APOSOR40462-500G
α-Bromo-p-xylene 98%
α-Bromo-p-xylene
Formule: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Kookpunt: 218…220 °C
Smeltpunt: 34…36 °C
Dichtheid: 1.324
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000181
CAS nummer: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223