3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 58.4 EUR
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C5H6O3
Smeltpunt: 69…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100900
CAS nummer: 23761-23-1