3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40508-1G OR40508-250MG OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA 146 EUR
APOSOR40508-1G APOSOR40508-250MG APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Formule: C₇H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142820
CAS nummer: 1208081-47-3