5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40513-100MG OR40513-250MG OR40513-1G
APOSOR40513-100MGEA 81.8 EUR
APOSOR40513-100MG APOSOR40513-250MG APOSOR40513-1G
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Formule: C₉H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778391
CAS nummer: 174349-93-0