2-Amino-5-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 132 EUR
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Kookpunt: 128…130 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07374873
CAS nummer: 10167-97-2