Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40519-25G OR40519-5G
APOSOR40519-25GEA 57 EUR
APOSOR40519-25G APOSOR40519-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Kookpunt: 215…233 °C
Smeltpunt: 27…28 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00626873
CAS nummer: 20582-55-2