4-Amino-2-methylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 80.4 EUR
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 160…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656133
CAS nummer: 2486-75-1