Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40561-25G OR40561-5G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 55.5 EUR
APOSOR40561-25G APOSOR40561-5G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₇IO₃
Smeltpunt: 155…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664378
CAS nummer: 15126-06-4