1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40562-25G OR40562-100G OR40562-500G
APOSOR40562-25GEA 22 EUR
APOSOR40562-25G APOSOR40562-100G APOSOR40562-500G
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Formule: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263184
CAS nummer: 59572-10-0