2,5-Dichlorobenzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 157 EUR
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264312
CAS nummer: 3621-81-6