2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40587-10G OR40587-5G
APOSOR40587-10GEA 43.8 EUR
APOSOR40587-10G APOSOR40587-5G
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Kookpunt: 103 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 28…31 °C
Dichtheid: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008194
CAS nummer: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable