Coronene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40595-1G OR40595-250MG
APOSOR40595-1GEA 221 EUR
APOSOR40595-1G APOSOR40595-250MG
Coronene
Coronene
Formule: C₂₄H₁₂
Kookpunt: 525 °C
Smeltpunt: 428 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004134
CAS nummer: 191-07-1
EINECS: 205-881-7