Benzyl carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 26.3 EUR
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007965
CAS nummer: 621-84-1
EINECS: 210-710-4