4-Bromo-3-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40599-1G OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA 22 EUR
APOSOR40599-1G APOSOR40599-5G
4-Bromo-3-nitroaniline 98%
4-Bromo-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320678
CAS nummer: 53324-38-2