2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40607-1G OR40607-5G
APOSOR40607-1GEA 22 EUR
APOSOR40607-1G APOSOR40607-5G
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116097
CAS nummer: 6980-08-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable