2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 256 EUR
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₅H₃BrO₂S
Smeltpunt: 178…182 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05865213
CAS nummer: 24287-95-4