Tetraethylsilikaat (TEOS)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetraethoxysilane
OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 67.2 EUR
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Tetraethylsilikaat (TEOS)
Tetraethylsilikaat (TEOS)
Formule: Si(OC₂H₅)₄
Kookpunt: 168 °C
Dichtheid: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009062
CAS nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III