4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40624-100G OR40624-25G OR40624-5G
APOSOR40624-100GEA 957 EUR
APOSOR40624-100G APOSOR40624-25G APOSOR40624-5G
4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Formule: C₂₅H₁₈O₃
Smeltpunt: 147…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077969
CAS nummer: 14984-21-5