trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 36.6 EUR
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Smeltpunt: 145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093477
CAS nummer: 3685-26-5