Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40654-100G OR40654-25G OR40654-5G
APOSOR40654-100GEA 121 EUR
APOSOR40654-100G APOSOR40654-25G APOSOR40654-5G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Smeltpunt: 29…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09031772
CAS nummer: 99548-54-6