2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 330 EUR
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₆
Kookpunt: 208,4 °C
Dichtheid: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11035888
CAS nummer: 1429056-28-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable