Acrolein diethyl acetal 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
OR40659-100G OR40659-250G OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA 80.4 EUR
APOSOR40659-100G APOSOR40659-250G APOSOR40659-25G
Acrolein diethyl acetal 98%
Acrolein diethyl acetal
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Kookpunt: 120…125 °C
Smeltpunt: -77
Dichtheid: 0.852 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 13 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009239
CAS nummer: 3054-95-3
UN: 2374
ADR: 3 II