2,3-Xylenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 45.4 EUR
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xylenol 98%
2,3-Xylenol
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 216…218 °C
Smeltpunt: 70…76 °C
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002227
CAS nummer: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II