2-Bromo-5-iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40667-1G OR40667-250MG OR40667-5G
APOSOR40667-1GEA 24.9 EUR
APOSOR40667-1G APOSOR40667-250MG APOSOR40667-5G
2-Bromo-5-iodophenol 97%
2-Bromo-5-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907878
CAS nummer: 932372-99-1