5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 22 EUR
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779026
CAS nummer: 689291-89-2