4-Bromo-3-iodoanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 51.2 EUR
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
4-Bromo-3-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Kookpunt: 124…126 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070743
CAS nummer: 4897-68-1