2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40683-25G OR40683-5G OR40683-1G
APOSOR40683-25GEA 0 EUR
APOSOR40683-25G APOSOR40683-5G APOSOR40683-1G
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride 99%
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Formule: C₁₆H₂₃ClO
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015030
CAS nummer: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN: 3261
ADR: 8,II