6-Chloroisatin 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40689-100G OR40689-25G
APOSOR40689-100GEA 250 EUR
APOSOR40689-100G APOSOR40689-25G
6-Chloroisatin 97+%
6-Chloroisatin
Formule: C₈H₄ClNO₂
Smeltpunt: 262 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086347
CAS nummer: 6341-92-0