Triethylsilylacetylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40699-100G OR40699-25G
APOSOR40699-100GEA 239 EUR
APOSOR40699-100G APOSOR40699-25G
Triethylsilylacetylene 97%
Triethylsilylacetylene
Formule: C₈H₁₆Si
Dichtheid: 0,783 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075373
CAS nummer: 1777-03-3
UN: 1993
ADR: 3,III