3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 249 EUR
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₅H₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143224
CAS nummer: 88529-80-0
UN: 3261
ADR: 8,III