(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40701-250MG OR40701-1G
APOSOR40701-250MGEA 27.8 EUR
APOSOR40701-250MG APOSOR40701-1G
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07772111
CAS nummer: 438050-08-9