tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40702-25G OR40702-5G OR40702-100G
APOSOR40702-25GEA 58.4 EUR
APOSOR40702-25G APOSOR40702-5G APOSOR40702-100G
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₈BNO₄
Smeltpunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840345
CAS nummer: 286961-14-6