α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 58.4 EUR
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂
Kookpunt: 159…160 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000856
CAS nummer: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 3265
ADR: 8,II