2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40731-5G OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA 70.1 EUR
APOSOR40731-5G APOSOR40731-1G
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₃BrN₂S
Smeltpunt: 105…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00518965
CAS nummer: 54044-79-0