6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40751-10G OR40751-1G OR40751-5G
APOSOR40751-10GEA 523 EUR
APOSOR40751-10G APOSOR40751-1G APOSOR40751-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663998
CAS nummer: 129295-31-4