3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
OR40760-1G OR40760-5G OR40760-10G
APOSOR40760-1GEA 0 EUR
APOSOR40760-1G APOSOR40760-5G APOSOR40760-10G
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113612
CAS nummer: 59025-37-5