2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4078-1G OR4078-250MG
APOSOR4078-1GEA 86.2 EUR
APOSOR4078-1G APOSOR4078-250MG
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
MW: 191.19 g/mol
Smeltpunt: 245…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067901
CAS nummer: 175201-51-1