3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40783-25G OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA 106 EUR
APOSOR40783-25G APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043504
CAS nummer: 3284-79-5