1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR40788-100G OR40788-500G
APOSOR40788-100GEA 44.2 EUR
APOSOR40788-100G APOSOR40788-500G
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Smeltpunt: 132…136 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003190
CAS nummer: 118-52-5
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II