Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dirhodium tetracaprolactamate
OR40791-100MG OR40791-250MG OR40791-1G
APOSOR40791-100MGEA 231 EUR
APOSOR40791-100MG APOSOR40791-250MG APOSOR40791-1G
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam)
Formule: C₂₄H₄₀N₄O₄Rh₂
Smeltpunt: 269…274 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00467690
CAS nummer: 138984-26-6