Isothiazolin-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40800-1G OR40800-250MG
APOSOR40800-1GEA 64.3 EUR
APOSOR40800-1G APOSOR40800-250MG
Isothiazolin-3-one
Isothiazolin-3-one
Formule: C₃H₃NOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09834764
CAS nummer: 1003-07-2