2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 263 EUR
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formule: C₃HBrCl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067894
CAS nummer: 16076-27-0