3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Dipropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(N,N-Dipropylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
OR4094-1G OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA 29.2 EUR
APOSOR4094-1G APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₂₀BNO₃
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659889
CAS nummer: 850567-39-4