3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4099-1G OR4099-250MG
APOSOR4099-1GEA 176 EUR
APOSOR4099-1G APOSOR4099-250MG
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₀BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067937
CAS nummer: 175201-77-1