1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR41018-100G OR41018-25G OR41018-5G
APOSOR41018-100GEA 234 EUR
APOSOR41018-100G APOSOR41018-25G APOSOR41018-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16556148
CAS nummer: 1003846-21-6