3,4'-Biphthalic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41022-1G OR41022-5G OR41022-25G
APOSOR41022-1GEA 22 EUR
APOSOR41022-1G APOSOR41022-5G APOSOR41022-25G
3,4'-Biphthalic anhydride
3,4'-Biphthalic anhydride
Formule: C₁₆H₆O₆
Smeltpunt: 195…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09030654
CAS nummer: 36978-41-3